Merck
526258
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
Dye content 50 %
Sinónimos:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Fórmula lineal:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Número de CAS:
Peso molecular:
786.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
composition
Dye content, 50%
λmax
534 nm
SMILES string
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)