Merck
525383
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
221.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
202-209 °C (lit.)
densidad
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1N=C=S)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
Clave InChI
PVQGRXJLBCCYLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)