524352
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-α-D-glucopyranosyl trichloroacetimidate
About This Item
Productos recomendados
actividad óptica
[α]20/D +58, c = 0.4 in chloroform
mp
69-74 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
phenyl
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)O[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C36H36Cl3NO6/c37-36(38,39)35(40)46-34-33(44-24-29-19-11-4-12-20-29)32(43-23-28-17-9-3-10-18-28)31(42-22-27-15-7-2-8-16-27)30(45-34)25-41-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-34,40H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1
Clave InChI
LMICALCPRSCSMO-BGSSSCFASA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)