522708
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dichloride
97%
About This Item
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
171-175 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C]=12C3C4=C5C=1[W]23456789(Cl)(Cl)C%10C6=C7[C]8(C(C)C)=C9%10
InChI
1S/2C8H11.2ClH.W/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
BHHDYNZTRTUENP-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)