Merck
522325
Sigma-Aldrich
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4SO2N(C6H11)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
268.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
98-101 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonamide
cadena SMILES
CN(C1CCCCC1)S(=O)(=O)c2ccccc2N
InChI
1S/C13H20N2O2S/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)18(16,17)13-10-6-5-9-12(13)14/h5-6,9-11H,2-4,7-8,14H2,1H3
Clave InChI
IPEHSCPRVOWQFQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzenesulfonamide is also referred to as 2-(cyclohexylmethylsulfamoyl)aniline.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)