Merck
522244
Sigma-Aldrich
[9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]malononitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H18N4O
Número de CAS:
Peso molecular:
366.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
λmax
650 nm
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(\c4ccccc34)=C(/C#N)C#N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)