Merck
522058
Sigma-Aldrich
Dimetil sulfóxido-d6
99.9 atom % D
Sinónimos:
(Metilsulfóxido)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimetil sulfóxido
About This Item
Fórmula lineal:
(CD3)2SO
Número de CAS:
Peso molecular:
84.17
Beilstein:
1237248
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.9 atom % D
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
573 °F
lim. expl.
42 %
envase
pk of 10 × 0.6 mL
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C (lit.)
densidad
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descripción general
Dimethyl sulfoxide-d6 (DMSO-d6) is a deuterated NMR solvent. It undergoes photodissociation to generate CD3 radical photoproducts, which have been analyzed by infrared diode laserabsorption spectroscopy. Dissociation dynamics of DMSO-d6 at 193nm was examined using photo fragment translational spectroscopy method.
Aplicación
Dimethyl sulfoxide-d6 may be used as NMR solvent for 1H and 13C NMR experiments.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)