Merck
521914
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-butanone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(NO2)CH(OH)CH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
239.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1C(O)CC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO5/c1-7(13)5-10(14)9-6-8(12(15)16)3-4-11(9)17-2/h3-4,6,10,14H,5H2,1-2H3
InChI key
MKTFIKYMHQLEDD-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5- nitrophenyl)-2-butanone is an organic building block.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)