Merck
521787
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
98%
Sinónimos:
Heptanedioic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C(CH2)5CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1210024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Envase
Packaged in poly bottles
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)