Merck
520934
Sigma-Aldrich
Cesium orthovanadate
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
About This Item
Fórmula lineal:
Cs3VO4
Número de CAS:
Peso molecular:
513.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 0.5-1% aluminum)
Formulario
powder
cadena SMILES
[Cs+].[Cs+].[Cs+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Cs.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Clave InChI
CZUUFJSJUCXOQF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E L Leung et al.
British journal of cancer, 98(11), 1803-1809 (2008-05-29)
The present study determines if (1) basal protein levels of nitric oxide (NO) synthases (eNOS, iNOS, and nNOS) are different in cisplatin-sensitive (OV2008) and counterpart cisplatin-resistant (C13(*)) human ovarian cancer cells, (2) cisplatin alters NOS levels, (3) NO donor causes