520667
Palladium on alumina
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, dry, tablet
About This Item
Productos recomendados
Formulario
dry
tablet
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Extensión del etiquetado
0.5 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)