Merck
520306
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2ZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
272.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.995 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(C[Zn]Br)c(F)c1
InChI
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
CMANCPNRVFBTQS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
2,4-Difluorobenzylzinc bromide can be used to prepare nonpeptidomimetic dual XIAP and cIAP1 antagonists.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Discovery of a potent nonpeptidomimetic, small-molecule antagonist of cellular inhibitor of apoptosis protein 1 (cIAP1) and X-linked inhibitor of apoptosis protein (XIAP)
Tamanini E, et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(11), 4611-4625 (2017)