Merck
519669
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(N-hexamethyleneimino)acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H12NCH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CN1CCCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c1-12-9(11)8-10-6-4-2-3-5-7-10/h2-8H2,1H3
Clave InChI
GNUZJPUUUCAMNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)