Merck
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-nitrobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H4NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
82-85 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)