Merck
51916
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-3-(1-pyrazolyl)-L-alanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H19N3O4
Peso molecular:
377.39
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cn1cccn1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c