518565
2-[Ethyl[4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]phenyl]amino]ethanol
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
161-163 °C (lit.)
SMILES string
CCN(CCO)c1ccc(\C=C\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C18H20N2O3/c1-2-19(13-14-21)17-9-5-15(6-10-17)3-4-16-7-11-18(12-8-16)20(22)23/h3-12,21H,2,13-14H2,1H3/b4-3+
InChI key
OAFMCWZFMIQFBI-ONEGZZNKSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)