Merck
518115
Sigma-Aldrich
3-(2-Aminoethyl)pyridine dihydrobromide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2 · 2HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
283.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
248-252 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Br.Br.NCCc1cccnc1
InChI
1S/C7H10N2.2BrH/c8-4-3-7-2-1-5-9-6-7;;/h1-2,5-6H,3-4,8H2;2*1H
Clave InChI
FQKYVSOKWFXVFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Willem M Albers et al.
International journal of molecular sciences, 14(2), 3500-3513 (2013-02-08)
Pyridyl derivatives of lipoic acid were prepared as ligands for the study of the interaction with thyroxine (T4). Thin self-assembled films of the ligands were prepared in 70% ethanol on gold and their interaction with T4 was studied by titration