517631
Holmium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9%
Sinónimos:
2,4-Pentanedione holmium(III) derivative, Ho(acac)3
About This Item
assay
≥99.9%
mp
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)