517526
Scandium(III) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
ScBr3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: scandium
cadena SMILES
Br[Sc](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
APPHYFNIXVIIJR-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Employed in solid state synthesis of unusual clusters, Sc19Br28Z4, (Z=Mn, Fe, Ru or Os). These clusters are of interest for their structure and magnetic properties.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Steinwand, S.J. et al.
Inorganic Chemistry, 36, 6413-6413 (1997)