Merck
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30Sr
Número de CAS:
Peso molecular:
358.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
form
solid
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)