517399
Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18Cl2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
305.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ti]Cl.CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)