Merck
516090
Sigma-Aldrich
4′-Aminobenzanilide
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CONHC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
127-131 °C (lit.)
grupo funcional
amide
phenyl
cadena SMILES
Nc1ccc(NC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-6-8-12(9-7-11)15-13(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2,(H,15,16)
Clave InChI
GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Preparation of 4'-Aminobenzanilide.
Spencer CE.
Journal of the American Chemical Society, 65(12), 2470-2471 (1943)
C R Clark et al.
Journal of medicinal chemistry, 28(9), 1259-1262 (1985-09-01)
A series of 4-aminobenzanilides derived from ring-alkylated anilines were prepared and evaluated for anticonvulsant activity. These benzanilides were prepared in the course of studies designed to determine the relationship between the benzamide structure and anticonvulsant effects. The compounds were tested