515930
Nitrosonium hexafluoroantimonate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Nitrosonium hexafluoroantimonate, Nitrosyl hexafluoroantimonate
About This Item
Fórmula lineal:
NOSbF6
Número de CAS:
Peso molecular:
265.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
N#[O+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.NO.Sb/c;;;;;;1-2;/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Clave InChI
AMGJCGWYCZRXHS-UHFFFAOYSA-H
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?