Merck
515566
Sigma-Aldrich
Allyl α-D-galactopyranoside
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O6
Número de CAS:
Peso molecular:
220.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
optical activity
[α]20/D +175°, c = 1.5 in H2O
mp
141-145 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](OCC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H16O6/c1-2-3-14-9-8(13)7(12)6(11)5(4-10)15-9/h2,5-13H,1,3-4H2/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
XJNKZTHFPGIJNS-NXRLNHOXSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)