Merck
515507
Sigma-Aldrich
3-Bromophenyl isopropyl ether
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3-isopropoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OCH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H11BrO/c1-7(2)11-9-5-3-4-8(10)6-9/h3-7H,1-2H3
InChI key
JYWJZIQSPRFCDB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
227.8 °F - closed cup
flash_point_c
108.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)