Merck
515000
Sigma-Aldrich
1-Methyl 2-nitroterephthalate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H3-4-(CO2H)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
225.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
176-178 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H7NO6/c1-16-9(13)6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChI key
MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Walter H.
Titrations in Non-aqueous Solvents, 218-218 (2012)