Merck
514578
Sigma-Aldrich
1,2-Dihexyloxybenzene
98%
Sinónimos:
1,2-Bis(hexyloxy)benzene, 1,2-Di(hexyloxy)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[O(CH2)5CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
liquid crystal
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
143 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCOc1ccccc1OCCCCCC
InChI
1S/C18H30O2/c1-3-5-7-11-15-19-17-13-9-10-14-18(17)20-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
XNBVDORAKLGCKG-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)