Merck
513172
1,1-Dichloroethylene
99%
Sinónimos:
Vinylidene chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.94
Beilstein/REAXYS Number:
1733365
EC Number:
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor density
3.46 (vs air)
vapor pressure
9.68 psi ( 20 °C)
assay
99%
autoignition temp.
968 °F
expl. lim.
15.5 %
bp
30-32 °C (lit.)
mp
−122 °C (lit.)
density
1.213 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)=C
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)