Merck
512680
Sigma-Aldrich
4-Borono-DL-phenylalanine
95%
Sinónimos:
4-Dihydroxyboryl-DL-phenylalanine
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2BC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
209.01
Beilstein:
3141428
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)
Clave InChI
NFIVJOSXJDORSP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)