512672
Benzyl 1-homopiperazinecarboxylate
96%
Sinónimos:
N-(Benzyloxycarbonyl)homopiperazine
About This Item
Productos recomendados
assay
96%
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
bp
130 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
O=C(OCc1ccccc1)N2CCCNCC2
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-13(15-9-4-7-14-8-10-15)17-11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,14H,4,7-11H2
InChI key
BXDQJVDEALOIQW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?