Merck
512605
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) chloride hydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11ClW
Número de CAS:
Peso molecular:
350.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
195 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
Clave InChI
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)