Merck
512192
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylboronic acid
Sinónimos:
(5-Methylthien-2-yl)boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)dihydroxyborane, 2-Methylthienyl-5-boronic acid, 2-Methylthiophene-5-boronic acid, 5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
141.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
161.5-166.5 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
Clave InChI
NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)