Merck
511897
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CF3)NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
221.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
densidad
1.489 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1N=C=O
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-1-2-5(8(10,11)12)7(6)13-4-14/h1-3H
Clave InChI
OCBLPDGFTQNTBD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)