Merck
511269
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)samarium(III)
99.9%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H39Sm
Número de CAS:
Peso molecular:
513.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
99.9%
reaction suitability
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Sm].C[C]1[CH][C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[CH][C](C)[C](C)[C]2C.C[C]3[CH][C](C)[C](C)[C]3C
InChI
1S/3C9H13.Sm/c3*1-6-5-7(2)9(4)8(6)3;/h3*5H,1-4H3;
InChI key
PVGFZJIEOXUPET-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
supp_hazards
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)