Merck
510629
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)chromium(II)
Sinónimos:
1,1′-Diethylchromocene
Seleccione un Tamaño
5 G
MXP 12,941.00
MXP 12,941.00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
MXP 12,941.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18Cr
Número de CAS:
Peso molecular:
238.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MXP 12,941.00
Fecha estimada de envío01 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
reaction suitability
core: chromium
reagent type: catalyst
Quality Level
density
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI key
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Catalyst for polymerization of ethylene
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)