50807
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
DMPIIm
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
Formulario
liquid
impurezas
<0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.433
mp
15 °C (lit.)
densidad
1.436 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
Forma física
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?