50705
Ethyl glyoxalate solution
technical, ~50% in toluene
Sinónimos:
Ethyl oxoacetate
About This Item
Fórmula lineal:
HCOCOOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
1209486
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
technical
concentración
~50% in toluene
densidad
1.03 g/mL at 20 °C
cadena SMILES
CCOC(=O)C=O
Precaución
exists partly in the polymerized form; depolymerizes on heating
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?