Merck
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥99.0% (GC)
Sinónimos:
(S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NO6S
Número de CAS:
Peso molecular:
259.24
Beilstein/REAXYS Number:
4704456
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
optical activity
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
mp
63-66 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
InChI key
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)