Merck
499846
Sigma-Aldrich
Tributyl(3-methyl-2-butenyl)tin
90%
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]3SnCH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
359.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
283 °C (lit.)
densidad
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H9.3C4H9.Sn/c1-4-5(2)3;3*1-3-4-2;/h4H,1H2,2-3H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)