Merck
499102
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene-5,5′′-dicarboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H8O2S3
Número de CAS:
Peso molecular:
304.41
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
97%
mp
218-222 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)C(O)=O
Packaging
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)