Merck
498726
Sigma-Aldrich
1-Propylbutylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Sinónimos:
4-Heptylzinc bromide
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2)2CHZnBr
Número de CAS:
Peso molecular:
244.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(CCC)[Zn]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Zn/c1-3-5-7-6-4-2;;/h7H,3-6H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
GQRLCMWPERMSRC-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)