497924
6-Cyanohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.944 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H12N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5-6-7-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YDXOVAJDARDUOR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
It can also be used as a reactant to synthesize:
- Cyanohexyl substituted aryl derivatives by palladium catalyzed coupling reaction with aryl bromides.[2]
- Methyl 5-(6-cyanohexyl)-3-methylfuran-2-carboxylate, a key intermediate which is used in the preparation of cyclic furfuryl ether via Wittig rearrangement.[3]
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)