Merck
497010
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-L-fucal
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]24/D +8°, c = 1 in acetone
mp
48-52 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)