Merck
496111
Sigma-Aldrich
3-Butyn-1-yl chloroformate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCO2CH2CH2C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
132.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
1.78 psi ( 20 °C)
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
densidad
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)OCCC#C
InChI
1S/C5H5ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h1H,3-4H2
Clave InChI
SFGWUXNQJVLABT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)