Merck
49554
Sigma-Aldrich
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
≥98.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8F6O
Número de CAS:
Peso molecular:
258.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D +27±1°, c = 1 in acetonitrile
pureza óptica
enantiomeric ratio: 97:3 (GC)
mp
53-58 °C
cadena SMILES
C[C@@H](O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8F6O/c1-5(17)6-2-7(9(11,12)13)4-8(3-6)10(14,15)16/h2-5,17H,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
MMSCIQKQJVBPIR-RXMQYKEDSA-N
Descripción general
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol is a key intermediate for the synthesis of aprepitant, a potent human neurokinin-1 (NK-1) receptor.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Efficient Synthesis of (1R)-[3, 5-Bis (trifluoromethyl) phenyl] Ethanol, a Key Intermediate for Aprepitant, an NK-1 Receptor Antagonist.
Vankawala PJ, et al.
Synthetic Communications, 37(19), 3439-3446 (2007)