Merck
495360
Sigma-Aldrich
Lithium orthosilicate
About This Item
Fórmula lineal:
Li4SiO4
Número de CAS:
Peso molecular:
119.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)