Merck
495131
Sigma-Aldrich
Aluminum phenoxide
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum phenate, Aluminum phenolate, Aluminum triphenolate, Aluminum triphenoxide, Triphenoxyaluminum
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5O)3Al
Número de CAS:
Peso molecular:
306.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: aluminum
mp
156 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O([Al](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H6O.Al/c3*7-6-4-2-1-3-5-6;/h3*1-5,7H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
OPSWAWSNPREEFQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)