Merck
494712
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-D-phenylalanine
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
341.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −29.5°, c = 1 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
157 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m1/s1
Clave InChI
TYJDOLCFYZSNQC-QGZVFWFLSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)