Merck
494305
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethylsilane
≥99.5%
Sinónimos:
Trimethyl(vinyl)silane, (Trimethylsilyl)ethylene, Ethenyltrimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCHCH2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.23
Beilstein:
956572
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
presión de vapor
4.44 psi ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5%
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C=C
InChI
1S/C5H12Si/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clave InChI
GCSJLQSCSDMKTP-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-11.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-24 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)