493473
3-Phenoxypropionitrile
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
58-61 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,8H2
Clave InChI
IXAUFLAHUXISCH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)